Learn More
Nickel Electro™ Scatole per sterilizzazione per pipette di forma quadrata in alluminio Metalware Range™
Codice prodotto. 11397404 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11397404
Marca: Nickel Electro™ 6700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from aluminum, these square section sterilizing boxes are fitted with silicone pads in the lid and base that reduces the risk of damage to the pipette tips when sterilizing or transporting them.
  • Popular square pipette cans with permanent cast silicone pads in lid and base
  • Reduces risk of damage to pipette tips during transportation and sterilisation
  • Manufactured from aluminum
  • Can be steam sterilised at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C
  • Fitted with silicone pads in lid and base reduces risk damage to pipette tips whilst sterilizing or transporting.
  • Can be sterilized by autoclave or dry heat
  • Natural finish on the surface of the can allows convenient marking and a sure grip during handling
  • Made of a substantial construction which ensures pippette can resist crushing preserving glass pippettes from breakage
Specifica
Autoclavabile
Materiale Alluminio
Quantità Ciascuno
Peso (sistema metrico) 0.413 kg
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Tipo Scatola per sterilizzazione