Learn More
Nickel Electro™ Scatole per sterilizzazione per pipette di forma quadrata in alluminio Metalware Range™
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Popular square pipette cans with permanent cast silicone pads in lid and base
- Reduces risk of damage to pipette tips during transportation and sterilisation
- Manufactured from aluminum
- Can be steam sterilised at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C
- Fitted with silicone pads in lid and base reduces risk damage to pipette tips whilst sterilizing or transporting.
- Can be sterilized by autoclave or dry heat
- Natural finish on the surface of the can allows convenient marking and a sure grip during handling
- Made of a substantial construction which ensures pippette can resist crushing preserving glass pippettes from breakage
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Alluminio |
| Quantità | Ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 0.526 kg |
| Lunghezza (sistema metrico) | 295 mm |
| Tipo | Scatola per sterilizzazione |