Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes
Codice prodotto. 11844573 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11844573 300 mm Pezzo
12966986 340 mm Pezzo
12996986 400 mm Pezzo
12976986 430 mm Pezzo
12986986 490 mm Pezzo
5 options
Codice prodotto. 11844573
Marca: Nickel Electro™ 6705/SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep pipets sterile with a sterilizing box. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Stainless steel square profile
  • Includes lid
  • Square shape prevents it from rolling off bench top
  • Silicon in lid and base
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 300 x 50 mm
Materiale Stainless Steel
Sterilità Sterile
Quantità Each
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Sterilizing Box
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave