Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes
Shop All Nickel-Electro Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Stainless steel square profile
- Includes lid
- Square shape prevents it from rolling off bench top
- Silicon in lid and base
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | Each |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Tipo | Sterilizing Box |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |