Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes
Codice prodotto. 12996986 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12996986
Marca: Nickel Electro™ 6706/SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep pipets sterile with a sterilizing box. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Stainless steel square profile
  • Includes lid
  • Square shape prevents it from rolling off bench top
  • Silicon in lid and base
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 400 x 70 mm
Materiale Stainless Steel
Sterilità Sterile
Quantità Each
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Tipo Sterilizing Box
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave