Learn More
Nickel Electro™ Taniche per pipette per sterilizzazione di forma quadrata in acciaio inox Metalware Range™
Sfoglia Tutto Nickel-Electro ProdottiDescrizione
Popular square pipet cans with permanent cast silicone rubber pads in lids and bases reduce the risk of damage to pipets during transportation and sterilisation.
- Manufactured from stainless steel.
- Can be steam sterilized at 120°C.
- Withstands dry heat temperatures of up to 180°C.
- Square section design allows easy stacking for efficient use of space and prevents cans from rolling off benchtop.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | Pipetta quadrata |
| Include | Tamponi in gomma di silicone permanenti in coperchi e fondi |
| Dimensioni (L x P x A) | 210 x 70 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |