Learn More
Nickel Electro™ Taniche per pipette per sterilizzazione di forma quadrata in acciaio inox Metalware Range™
Codice prodotto. 12956986 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
210 x 70 mm
290 x 70 mm
Altezza (sistema metrico):
210 mm
290 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Altezza (sistema metrico) unitSize
12956986 290 x 70 mm 290 mm Pezzo
12946986 210 x 70 mm 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12956986 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 6701/SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per ridurre il rischio di danneggiare le pipette durante il trasporto e la sterilizzazione. I contenitori di sterilizzazione quadrati in acciaio inox Nickel Electro™ Metalware Range™ possono resistere al caldo secco fino a 180°C e possono essere sterilizzati mediante vapore a 120°C.
Popular square pipet cans with permanent cast silicone rubber pads in lids and bases reduce the risk of damage to pipets during transportation and sterilisation.
  • Manufactured from stainless steel.
  • Can be steam sterilized at 120°C.
  • Withstands dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Square section design allows easy stacking for efficient use of space and prevents cans from rolling off benchtop.
Specifica
Autoclavabile
Materiale Acciaio inox
Tipo Pipetta quadrata
Include Tamponi in gomma di silicone permanenti in coperchi e fondi
Dimensioni (L x P x A) 290 x 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema metrico) 290 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg