Learn More
Methacholine chloride, 100.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421691 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Codice prodotto. 11421691
Marca: MP Biomedicals 0219023105
Identificatori chimici
CAS 62-51-1
Formula molecolare C8H18ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 195.687
Numero MDL MFCD00011817
InChI Key JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC Name 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methacholine chloride
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 5 g
Peso formulazione 195.7
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methacholine Chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methacholine chloride