Learn More
Methacryloyl chloride, may contain up to ca. 15% cyclic dimer, 97%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11456820
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11456820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14511.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methacryloyl chloride is used in the preparation of polymeric materials. It reacts with L-histidine and forms functional monomer. It is also used to prepare monomer 2-methacrylamido-caprolactam, amide monomers by amidation.
Solubility
Miscible with alcohols, ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-46-7
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.533
Numero MDL MFCD00000716
InChI Key VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
IUPAC Name 2-methylprop-2-enoyl chloride
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methacryloyl chloride
Nota nome stabilized
Punto di fusione -60°C
Densità 1.07
Punti di ebollizione 95°C to 96°C
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 25 g
Numero UN UN3488
Beilstein 878175
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 104.54
Percent Purity 97%