Learn More
Methanesulfonic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15618320 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
1L
Codice prodotto. 15618320
Marca: Honeywell-Fluka 1783410ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-75-2
Formula molecolare CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 96.1
Numero MDL MFCD00007518
InChI Key AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic Acid Solution
Nota nome For ion chromatography
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 10 mL
Formula lineare CH3SO3H
Numero UN UN3265
Beilstein 1446024
Peso formulazione 96.11g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) approx. 1M in water
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.039g/mL at 20°C