Learn More
Methanol with 0.1% formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend, Solstice™
Codice prodotto. 15674330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15674330 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15674330 Fornitore Chromasolv N. del fornitore 346712.5L
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol with 0.1% formic acid
Punto di fusione -97.68°C (The physical data is that of the main component)
CAS 67-56-1, 64-18-6
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Formula molecolare CH4O
Numero UN UN1230
Punti di ebollizione 64.7°C (The physical data is that of the main component)
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol with 0.1% formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formic acid