Learn More
Methanol, >=99.8%, ACS reagent, meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10073023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10073023 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10607221 500 mL EcoSafPak™ Glass Bottle 500mL
10107660 1 L EcoSafPak™ Glass Bottle 1L
10668323 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10073023 Fornitore GC Internal (Acros/Geel) N. del fornitore 423950025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.35€
    74.10€ / 2.5L
    Risparmia 2.25€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
Densità 0.7910g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Gravità specifica 0.791
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Base titolabile 0.0002 meq/g max.
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Indice di Merck 15, 6029
Punti di ebollizione 64.7°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso formulazione 32.04
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.