Learn More
Methanol, 99.8%, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10037550 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle, packaged under nitrogen
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10037550 2.5 L Glass Bottle, packaged under nitrogen 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037550 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8402.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.04€
    29.77€ / 2.5L
    Risparmia 106.27€
    78% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ultra gradient grade methanol for use in Liquid Chromatography (HPLC & UHPLC) and Spectrophotometry, packaged in 2.5L glass bottles.
BAKER ANALYZED™ HPLC grade reagents are a group of high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for Liquid Chromatography applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Manufactured and tested to assure interference-free separations
  • Highly characterized reagents that have unmatched lot-to-lot consistency
  • Minimizes recalibration or instrument adjustments
  • Solvents are controlled for high assay and low UV absorption, fluorescence, residue and water
  • An Actual Lot Analysis is provided on the label
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione −98°C
Absorbance Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione Lower: 5.5 vol %, Upper: 44 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 455°C
Odore Alcohol
Imballaggio Glass Bottle, packaged under nitrogen
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 2ppm
Acido titolabile Max. 0.0003meq/g
Formula molecolare CH4O
Base titolabile Max. 0.0001meq/g
Numero MDL MFCD00004595
Acqua Max. 0.02%
Punti di ebollizione 64.7°C
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Percent Purity ≥99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol