Learn More
Methanol, 99.8%, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15514065 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15514065 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15514065 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9822.2500GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.70€
    169.56€ / 2.5L
    Risparmia 22.14€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
LC-MS grade methanol for use in Liquid Chromatography and Mass Spectrophotometry, packaged in 2.5L glass bottles.
BAKER ANALYZED™ LC-MS grade reagents are a group of high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for Liquid Chromatography applications and UV-spectrophotometric analysis.
  • Manufactured and tested to assure interference-free separations
  • Highly characterized reagents that have unmatched lot-to-lot consistency
  • Minimizes recalibration or instrument adjustments
  • Solvents are controlled for high assay and low UV absorption, fluorescence, residue and water
  • An Actual Lot Analysis is provided on the label
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione −97.8°C
Absorbance Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione Lower: 6 vol %, Upper: 36 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 240°C
Odore Alcohol
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 1 ppm
Formula molecolare CH4O
Pressione del vapore 16.9 kPa at 25°C
Numero MDL MFCD00004595
Acqua Max. 0.02%
Punti di ebollizione 64°C
Informazioni di solubilità Miscible in ether, benzene, ethanol; 1.000 g/L (in water)
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Percent Purity Min. 99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol