Learn More
Methanol, ≥99.8%, for spectroscopy ACS
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98.0°C |
| Absorbance | 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm |
| Densità | 0.7910g/mL |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3280 to 1.3300 |
| Vedi altri risultati |