Learn More
Methanol, Absolute-Acetone Free, Solstice
Codice prodotto. 15697930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio
15697930 4 L Bottiglia in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15697930 Fornitore Fluka N. del fornitore M17751GA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.02€
    114.93€ / 4.5L
    Risparmia 22.09€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
CAS 67-56-1
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Numero MDL MFCD00004595
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol