Learn More
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15691610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
4L
500mL
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15691610 6 x 500 mL pezzi 6
15671610 500 mL 500mL
15641610 1 L 1L
15651610 2.5 L 2.50L
15678320 4 L 4L
15681610 6 x 1 L pezzi 6
15661610 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15691610 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 1793376X500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    177.17€ / pezzi 6
    Risparmia 57.83€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS reagent,≥99.8%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Spezifikation
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C (literature)
Nota nome ACS reagent, ≥99.8%
CAS max % 100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 6 x 500 mL
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OH
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Punti di ebollizione 64.7°C
Peso formulazione 32.04
Percent Purity >99.8%
Grado Reagente ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H370-Provoca danni agli organi.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.