Learn More
Methanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15604700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15604700 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15694690 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15604700 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348984X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    272.00€ / pezzi 4
    Risparmia 53.00€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ AMD,≥99.9%
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C (literature)
Nota nome AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OH
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Punti di ebollizione 64°C to 65°C
Peso formulazione 32.04
Percent Purity >99.9%
Grado High Purity
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol