Learn More
Methanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Solstice
CHROMASOLV™ AMD,≥99.9%
81.91€ - 272.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca dimQuantity Packaging Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Packaging Prezzo Quantità e disponibilità  
15694690
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.00€
81.91€ / 2.5L
Risparmia 11.09€
11% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15604700
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Chromasolv
34898-4X2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
325.00€
272.00€ / pezzi 4
Risparmia 53.00€
16% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol