Learn More
Methanol, anhydrous ≥ 99.8%, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15233378 Sfoglia Tutto Avantor Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15233378 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15233378 Fornitore Avantor Perfomance Materials N. del fornitore 671225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.09€
    93.95€ / 2.5L
    Risparmia 22.14€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water): 0
    • 210 nm ≤ 0.6
    • 220 nm ≤ 0.3
    • 230 nm ≤ 0.2
    • 240 nm ≤ 0.05
    • 260 nm ≤ 0.01
Specifica
CAS 67-56-1
Colore ≤10 (APHA)
Quantità 2.5 L
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 0.0005%
Intervallo percentuale saggio ≥ 99.8%
Acido titolabile ≤ 0.0005 meq/g
Formula molecolare CH4O
Base titolabile ≤ 0.0005 meq/g
Numero MDL MFCD00004595
Numero UN 1230
Acqua ≤ 0.05%
Sinonimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .