Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10097370 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10097370 2.5 L Vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10097370 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8046.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.68€
    234.88€ / 2.5L
    Risparmia 54.80€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Delivers maximum absorbance in selected wavelengths and the cleanest, most consistent IR and UV spectra for spectrophotometric research applications.
J.T. Baker™ spectrometry solvents are manufactured to absolutely minimize lot-to-lot variability and contaminants that can interfere with wavelengths being measured.
  • 50% to 100% transmittance windows in IR wavelengths reported
  • Low UV absorbance and optical absorbance
  • Extremely low residue after evaporation, low acid and base concentrations
  • Specifications that exceed ACS standards
  • Reliable, consistent results
  • Affordable pricing
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -97.8°C
Absorbance Max. 1.00 at 205nm, Max. 0.80 at 210nm, Max. 0.40 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.10 (at 240nm) - 0.01 (at 280-400nm)
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Aspetto Clear
Densità 0.79g/cm3
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 6 - 36 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 240°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Acido titolabile Max. 0.0003meq/g
Formula molecolare CH4O
Base titolabile Max. 0.0002meq/g
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 16.9 kPa
Numero MDL MFCD00004595
Acqua Max. 0.10%
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punti di ebollizione 64°C
Informazioni di solubilità Miscible in ether, benzene, ethanol; Soluble in acetone, chloroform
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity Min. 99.8%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.