Learn More
Methanol, BioReagent, ≥99.93%, For Protein Sequencing,Solstice
Codice prodotto. 15615670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15615670 1 L Bottiglia in vetro 1L
15625670 2 L Bottiglia in vetro 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615670 Fornitore Honeywell-Burdick and Jackson N. del fornitore 4944371L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    70.68€ / 1L
    Risparmia 6.32€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
BioReagent, suitable for protein sequencing,≥99.93%
  • Solstice developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Solstice continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Punti di ebollizione 65°C
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.93%