Learn More
Methanol, BioReagent, ≥99.93%, For Protein Sequencing,Solstice
BioReagent, suitable for protein sequencing,≥99.93%
70.68€ - 131.68€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca dimQuantity Packaging Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Packaging Prezzo Quantità e disponibilità  
15615670
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-1L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
77.00€
70.68€ / 1L
Risparmia 6.32€
8% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15625670
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-2L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
143.00€
131.68€ / 2L
Risparmia 11.32€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-01-2027
Add to basket
 Articolo soggetto a restrizioni
Description
Description
  • Solstice developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Solstice continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.