Learn More
Methanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10141720 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Flacone in plastica
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10141720 1 L Amber Glass Bottle 1L
10477322 1 L Plastic-coated Glass Bottle 1L
10284580 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
11976961 2.5 L Flacone in HDPE 2.50L
10396090 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10010240 5 L Flacone in plastica 5L
10516279 5 L Plastic Container 5L
10191810 25 L Metal Can 25L
10792734 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10141720 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4000/15
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CH4O, CAS Number-67-56-1, wood naphtha, colonial spirit, pyroxylic spirit, methyl hydroxide, methyl alcohol, wood spirit, wood alcohol, methylol, columbian spirit, carbinol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
CH4O, CAS Number-67-56-1, methyl alcohol, colonial spirit, wood naphtha, wood spirit, wood alcohol, methylol, pyroxylic spirit, methyl hydroxide, columbian spirit, carbinol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Peso formulazione 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol