Learn More
Methanol CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15614680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614680 1 L 1L
15604680 100 mL 100mL
15624680 2.5 L 2.50L
15654680 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15614680 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348851L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    32.40€ / 1L
    Risparmia 18.60€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Pure-Pac™ II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723. Product filtered through a 0.2μm filter.
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifications
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Nota nome for HPLC
Absorbance absorption/ in accordance
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Indice di rifrazione n20/D 1.329
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 97.68mmHg (20°C)
Beilstein 1098229
Punti di ebollizione 64.7°C
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Gradient
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.