Learn More
Methanol, For pesticide residue analysis, Solstice
Codice prodotto. 15634200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15634200 1 L 1L
15644200 2.5 L 2.50L
15654200 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15634200 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 344851L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.