Learn More
Methanol-d, for NMR, 99.0 atom % D
Codice prodotto. 10678011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10678011 100 mL Glass Bottle 100mL
10562081 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10678011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 299131000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-13-6
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 33.048
Numero MDL MFCD00044213
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Sinonimo methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
PubChem CID 123113
IUPAC Name deuteriooxymethane
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.0 atom % D
Densità 0.8100g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 100 mL
Punto di fusione -98.0°C
Punti di ebollizione 65.4°C
Formula lineare CH3OD
Numero UN 1230
Beilstein 01, III, 1187
Peso formulazione 33.05
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.