Learn More
Methanol, Dried, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10149610 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10149610 2.5 L Vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10149610 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.46€
    197.48€ / 2.5L
    Risparmia 22.98€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use, with a maximum of 0.01% H2O.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Meets Reagent Specificatons for USP/NF for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -97.8°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Aspetto Clear
Densità 0.79 g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 6 - 36 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 240°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Acido titolabile Max. 0.0003meq/g
Formula molecolare CH4O
Base titolabile Max. 0.0002meq/g
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 16.9 kPa
Numero MDL MFCD00004595
Acqua Max. 0.01%
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punti di ebollizione 64°C
Informazioni di solubilità Miscible in ether, benzene, ethanol; Soluble in acetone, chloroform
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado BAKER ANALYZED