Learn More
Methanol, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10365710 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10365710 1 L Amber Glass Bottle 1L
10675112 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
15642179 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10674922 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10532503 5 L Aluminum Can 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10365710 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4056/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.36€
    41.20€ / 1L
    Risparmia 22.16€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CH4O, CAS Number-67-56-1, carbinol, colonial spirit, wood spirit, pyroxylic spirit, methylol, wood naphtha, methyl hydroxide, columbian spirit, methyl alcohol, wood alcohol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.042 g/mol
CH4O, CAS Number-67-56-1, columbian spirit, methyl alcohol, colonial spirit, methyl hydroxide, methylol, carbinol, pyroxylic spirit, wood spirit, wood naphtha, wood alcohol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punti di ebollizione 64.7°C
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Peso formulazione 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol