Descrizione
Methanol, HPLC for Gradient Analysis
Specifiche
Formula molecolare: CH4O
Solubile in acqua: Sì
Peso molecolare: 32,04
Punto di fusione: -98 °C
Rischi per la salute: provoca una moderata irritazione oculare, può causare irritazioni cutanee, può causare irritazioni del tratto digestivo
Per l'uso con [applicazione]: HPLC per analisi del gradiente
Punto di infiammabilità: 12 °C
N. CAS: 67-56-1
Punto di ebollizione: 64,7 °C
Simbolo di rischio: F, T
Sinonimi: carbinolo, metanolo, alcool metilico, idrossido di metile, monoidrossimetano, alcool di legno, nafta di legno, spirito di legno
Formula molecolare: CH4O
Solubile in acqua: Sì
Peso molecolare: 32,04
Punto di fusione: -98 °C
Rischi per la salute: provoca una moderata irritazione oculare, può causare irritazioni cutanee, può causare irritazioni del tratto digestivo
Per l'uso con [applicazione]: HPLC per analisi del gradiente
Punto di infiammabilità: 12 °C
N. CAS: 67-56-1
Punto di ebollizione: 64,7 °C
Simbolo di rischio: F, T
Sinonimi: carbinolo, metanolo, alcool metilico, idrossido di metile, monoidrossimetano, alcool di legno, nafta di legno, spirito di legno
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 128 hPa at 20°C |
| Viscosità | 0.55cp at 20°C |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| Peso formulazione | 32.04g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.