Learn More
Methanol, for HPLC, Gradient Grade, ACS,Solstice
Codice prodotto. 16695883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 L
Dimensione della confezione:
1000L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16695883 1000 L 1000L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16695883 Fornitore Chromasolv N. del fornitore 657271000L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00€
    3651.45€ / 1000L
    Risparmia 703.55€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantità 1000 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Formula molecolare CH4O
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (1013 hPa)
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04