Learn More
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%, Solstice
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.36 |
| Punto d'infiammabilità | 9°C (48.2°F) |
| Punto di combustione | 725°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?