Learn More
Methanol, LC-MS Grade, 99.8+%, Thermo Scientific™
Solvent for LC-MS analysis
65.20€ - 211.00€
Identificatori chimici
| CAS | 67-56-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | CH4O |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| Numero MDL | MFCD00004595 |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
| PubChem CID | 887 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| IUPAC Name | methanol |
| SMILES | CO |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15492897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047192.K2 |
1L |
68.15€ 65.20€ / 1L Risparmia 2.95€ 4% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15412907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047192.M1 |
4 x 1L |
217.00€ 211.00€ / 1L Risparmia 6.00€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| CHEBI:17790 | |
| CO |
Specifica
| Methanol | |
| 0.791 g/mL | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.329 | |
| CH3OH | |
| UN1230 | |
| 14,5957 | |
| Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone. | |
| CO | |
| 32.04 | |
| CHEBI:17790 | |
| ≥99.8% |
| 67-56-1 | |
| 64.7°C | |
| Mild | |
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| 1098229 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
| methanol | |
| 887 | |
| 32.04 | |
| LC-MS |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H225-H301-H311-H331-H370
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Methanol
Avvertenza
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol