Learn More
Methanol, LC/MS grade, Thermo Scientific
Marca:  Thermo Scientific T004561000
49.59 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 30280931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.45€
    55.10€ / 1L
    Risparmia 40.35€
    42% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Scade: 2026-10-31
Big Savings for Better Separation
codice promo: 27992
Save up to 60% on chromatography consumables.
Applicazione e aggiunta della promozione...