Learn More
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30280930
|
Thermo Scientific
T004560500 |
38.55€ 36.30€ / 500mL Risparmia 2.25€ 5% Sconto |
Spedizione stimata: 04-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
30280931
|
Thermo Scientific
T004561000 |
95.45€ 55.10€ / 1L Risparmia 40.35€ 42% Sconto |
Spedizione stimata: 04-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
30280932
|
Thermo Scientific
T004562500 |
258.00€ 115.00€ / 2.5L Risparmia 143.00€ 55% Sconto |
Spedizione stimata: 04-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
Descrizione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Methanol, LC/MS grade
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol