Learn More
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Codice prodotto. 15621400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15621400 1 L 1L
15631400 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15621400 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 142621L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testata per UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numero UN 1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol