Learn More
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Description
- Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
- Testato per idoneità UHPLC-MS
- Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
- Rumore linea di base MS estremamente basso
- Riproducibilità esemplare tra lotti
- Bassi livelli di metalli in tracce
- Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantità | 2 L |
| Limite di esplosione | 0.36 |
| Punto d'infiammabilità | 9°C (48.2°F) |
| Punto di combustione | 725°F |
| Formula lineare | CH3OH |
| Pressione del vapore | 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C) |
| Numero UN | 1230 |
| Beilstein | 1098229 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H301-Tossico se ingerito.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?