Learn More
Methanol, UHPLC-MS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15319865 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Clear Borosilicate Glass Bottle
Packungsgröße:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
15319865 1 L Clear Borosilicate Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15319865 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A4581
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Specifica per il rapporto segnale/rumore unica per l'industria chimica dove la qualità del solvente è direttamente collegata alla sensibilità dello spettrometro di massa.
Methanol, CH4O, CAS Number-67-56-1, wood naphtha, pyroxylic spirit, methyl alcohol, methylol, columbian spirit, colonial spirit, wood spirit, wood alcohol, methyl hydroxide, carbinol, 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Absorbance ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.4 AU at 215nm, ≤000 5 AU at 260nm, ≤02. AU at 220nm, ≤05. AU at 210nm
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Densità 0.791 g/cm3
Quantità 1 L
Imballaggio Clear Borosilicate Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.9% minimum by GC
Acido titolabile 0.0003meq/g max.
Formula molecolare CH4O
Base titolabile 0.0002meq/g max.
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Numero MDL MFCD00004595
Viscosità 0.55 cP at 20°C
Acqua 0.02% Max.
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punti di ebollizione 64.7°C
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Grado UHPLC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.