missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methazolamide, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16478366

Marca: Medchem Express HYB0553

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Methazolamide (L584601) is a sulfonamide derivative used as a carbonic anhydrase inhibitor with a Ki of 14 nM for human carbonic anhydrase II. Methazolamide, an intraocular pressure-lowering agent, reduces intraocular pressure elevations associated with glaucoma and other ocular disorders.

Methazolamide (L584601) is a sulfonamide derivative used as a carbonic anhydrase inhibitor with a Ki of 14 nM for human carbonic anhydrase II. Methazolamide, an intraocular pressure-lowering agent, reduces intraocular pressure elevations associated with glaucoma and other ocular disorders.

Specifica

Materiale o nome chimico Methazolamide
CAS 554-57-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H8N4O3S2
Quantità 100 mg
Sinonimo L584601
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (211.62 mM)
SMILES CC(/N=C1SC(S(=O)(N)=O)=NN/1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato