Learn More
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
272.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-8 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18673666
|
Novus Biologicals
NBP2-99115-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18688305
|
Novus Biologicals
NBP2-99115-50ul |
50 μg |
272.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Polyclonal antibody specifically detects Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 10988 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-8 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| eIF-2-associated p67 homolog, Initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein, MAP 2, MAP2, MetAP 2, methionine aminopeptidase 2, methionyl aminopeptidase 2, MNPEP, p67, p67EC 3.4.11.18, P67EIF2, Peptidase M 2 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 (Accession#: NP_006829.1; Met1-Tyr478) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |