Learn More
Methocarbamol, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Descrizione
Methocarbamol is an orally active central muscle relaxant and blocks muscular Nav1.4 channel. Methocarbamol reversibly affects voltage dependence of inactivation of Nav1.4 channel. Methocarbamol has the potential for muscle spasms and pain syndromes research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H15NO5 |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (16.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(COC1=CC=CC=C1OC)COC(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.24 |
| Peso formulazione | 241.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.