Learn More
Analyte Mix, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 600μg/mL |
| Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 600μg/mL |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 600μg/mL |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 600μg/mL |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200μg/mL |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200μg/mL |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200μg/mL |
| Endrin | 72-20-8 | 200μg/mL |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 200μg/mL |
| Aldrin | 309-00-2 | 100μg/mL |
| alpha-BHC | 319-84-6 | 100μg/mL |
| beta-BHC | 319-85-7 | 100μg/mL |
| delta-BHC | 319-86-8 | 100μg/mL |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 100μg/mL |
| Heptachlor | 76-44-8 | 100μg/mL |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Analyte Mix |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Method 608 |
| Nomi componenti o analita | 100μg/mL Aldrin; 100μg/mL α-BHC; 100μg/mL β-BHC; 100μg/mL γ-BHC; 100μg/mL δ-BHC; 600μg/mL; 4,4'-DDD; 200μg/mL 4,4'-DDE; 600μg/mL 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 608 STD MIX
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only