Learn More
Methoprene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methoprene |
| CAS | 40596-69-8 |
| Nomi componenti o analita | Methoprene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H34 O3 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+ |
| SMILES | COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C |
| IUPAC Name | propan-2-yl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate |
| Vedi altri risultati |