Learn More
Methotrexate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10705304
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 10705304
Marca: Fisher BioReagents BP266510
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Inhibitor of DNA and RNA synthesis
  • Inhibits the enzyme responsible for synthesizing the folic acid derivative that is necessary for purine and pyrimidine synthesis
  • The lack of purines and pyrimidines  impacts the synthesis of DNA, RNA, and proteins
  • Referenced for use in antitumor studies and other studies of biological pathways
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-05-2
Formula molecolare C20H22N8O5
Molecular Weight (g/mol) 454.447
InChI Key FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Sinonimo methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC Name (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methotrexate
Informazioni di decomposizione >195°C
Punto di fusione 195°C
Colore Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 6057
Rotazione specifica +19.0 to +24.0° (+ or -)
Peso formulazione 454.44
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methotrexate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.