Learn More
Methoxydimethyl(p-tolyl)silane, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11347539
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11347539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27943.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51501-87-2
Formula molecolare C10H16OSi
Molecular Weight (g/mol) 180.32
Numero MDL MFCD09266166
InChI Key GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
IUPAC Name methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.32
Percent Purity 94%
Sensibilità Moisture sensitive