Learn More
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7161458 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15636130
Marca: Honeywell Fluka 652105G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for gravimetric determination of Na,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7021-09-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00064217
InChI Key DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 107202
IUPAC Name 2-methoxy-2-phenylacetic acid
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH(OCH3)COOH
Quantità 5 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Sinonimo methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Peso formulazione 166.17g/mol
Percent Purity ≥99% (T)