Learn More
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4228786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 10804151
Marca: Thermo Scientific Acros 436621000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 72784-42-0
Formula molecolare C5H9NO2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 151.59
InChI Key CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
PubChem CID 12760695
IUPAC Name methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate;hydrochloride
SMILES COC(=O)C1(CC1)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Punto di fusione 176.4°C to 178.7°C
Colore White
Analisi elementare 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40%
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 100 mg
Peso formulazione 151.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.