missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)-cyclopropaneacetate, 96%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 10185010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10185010

Marca: Thermo Scientific 275200010

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Methyl (1R, 3S)-2, 2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)-cyclopropaneacetate
Nota nome 96%
CAS 54878-01-2
Colore Brown
Punti di ebollizione 104°C to 106°C (3.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H18O3
Indice di rifrazione 1.4514 to 1.4534
Numero MDL MFCD00144756
Quantità 1 g
Rotazione specifica -26.6
Sinonimo methyl 2-1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxopropyl cyclopropyl acetate, methyl 1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxo-propyl cyclopropyl acetate, methyl 1 r,3 s 2-2 dimethyl-3-oxopropyl-cyclopropaneacetate, ?-2,2-dimethyl-3beta-2-oxopropyl cyclopropane-1beta-acetic acid methyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene,petroleum ether,soluble in ethanol,methanol,ccl4
InChI Key MGHKLYIYPFGGDY-DTWKUNHWSA-N
SMILES CC(=O)CC1C(C1(C)C)CC(=O)OC
IUPAC Name methyl 2-[(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)cyclopropyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 198.26
PubChem CID 736111
Peso formulazione 198.26
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato