Learn More
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15443157
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15443157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17468.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Sparingly Soluble (0.13 g/L) (25°C)
Notes
Keep away from oxidizing agents, reducing agents, bases, amines. Store in cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42521-09-5
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.02
Numero MDL MFCD00044409
InChI Key XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC Name methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
Punto di fusione 80°C to 84°C
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble (0.13g/L) (25°C)
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 97%