Learn More
Methyl 2-formylbenzoate, Thermo Scientific™, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10541323
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10541323
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00698DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4122-56-9
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00204231
InChI Key YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC Name methyl 2-formylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-formylbenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3OC(O)C6H4CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%